Tlačiť
3-Fluoroanthranilic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-3-fluorobenzoic acid
PC1089-1G PC1089-5G PC1089-25G
APOSPC1089-1GEA 24.91 EUR
APOSPC1089-1G APOSPC1089-5G APOSPC1089-25G
3-Fluoroanthranilic acid
3-Fluoroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Mw: 155.13
Teplota tavenia: 185…187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01569395
Číslo CAS: 825-22-9