Tlačiť
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-2-trifluoromethylaniline, 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
PC1080-100G PC1080-10G PC1080-25G
APOSPC1080-100GEA 49.74 EUR
APOSPC1080-100G APOSPC1080-10G APOSPC1080-25G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Mw: 206.12
Teplota tavenia: 90…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007365
Číslo CAS: 121-01-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III