Tlačiť
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-2-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
PC1079E-1G PC1079E-250MG PC1079E-5G
APOSPC1079E-1GEA 151.01 EUR
APOSPC1079E-1G APOSPC1079E-250MG APOSPC1079E-5G
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Vzorec: C₇H₈F₃N₃
Mw: 191.16 g/mol
Teplota tavenia: 99…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068119
Číslo CAS: 172648-55-4