Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1078-1G PC1078-25G PC1078-5G
APOSPC1078-1GEA 24.91 EUR
APOSPC1078-1G APOSPC1078-25G APOSPC1078-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Mw: 226.00 g/mol
Teplota varu: 65…66 °C/19mmHg
Teplota tavenia: 44…46 °C
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972700
Číslo CAS: 436799-33-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III