Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-4-methoxybenzotrifluoride
PC1077Y-25G PC1077Y-5G PC1077Y-100G
APOSPC1077Y-25GEA 29.84 EUR
APOSPC1077Y-25G APOSPC1077Y-5G APOSPC1077Y-100G
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Mw: 191.15
Teplota varu: 230
Teplota tavenia: 56…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042486
Číslo CAS: 349-65-5