Tlačiť
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
PC1076Y-1G PC1076Y-25G PC1076Y-5G
APOSPC1076Y-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1076Y-1G APOSPC1076Y-25G APOSPC1076Y-5G
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₄F₃N₃O
Teplota tavenia: 288…292 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068093
Číslo CAS: 1513-69-5