Tlačiť
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Fluorophenoxy)pyridin-3-amine
PC1076O-1G PC1076O-250MG PC1076O-500MG PC1076O-2.5G
APOSPC1076O-1GEA 185.46 EUR
APOSPC1076O-1G APOSPC1076O-250MG APOSPC1076O-500MG APOSPC1076O-2.5G
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine 98%
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine
Vzorec: C₁₁H₉FN₂O
Teplota tavenia: 101…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067803
Číslo CAS: 175135-64-5