Tlačiť
4-Amino-3-fluorophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
PC1076J-25G PC1076J-5G
APOSPC1076J-25GEA 39.79 EUR
APOSPC1076J-25G APOSPC1076J-5G
4-Amino-3-fluorophenol
4-Amino-3-fluorophenol
Vzorec: C₆H₆FNO
Teplota tavenia: 137…139 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00077452
Číslo CAS: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III