Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 3-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 3-Amino-α,α,α,5-tetrafluorotoluene, α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluidine
PC1075-5G PC1075-25G
APOSPC1075-5GEA 38.23 EUR
APOSPC1075-5G APOSPC1075-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
Mw: 179.12
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061315
Číslo CAS: 454-67-1
OSN: 2810
ADR: 6.1 III