Tlačiť
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Trifluoromethanesulphinic acid Sodium Salt, Langlois Reagent
PC10732-1G PC10732-25G PC10732-5G PC10732-100G
APOSPC10732-1GEA 23.31 EUR
APOSPC10732-1G APOSPC10732-25G APOSPC10732-5G APOSPC10732-100G
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Vzorec: CHF₃O₂S
Mw: 156.05 g/mol
Teplota tavenia: 350 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03092989
Číslo CAS: 2926-29-6