Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 3-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
PC1073-10G PC1073-25G PC1073-100G
APOSPC1073-10GEA 38.17 EUR
APOSPC1073-10G APOSPC1073-25G APOSPC1073-100G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
Mw: 179.12
Teplota varu: 189 °C
Hustota: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00061241
Číslo CAS: 123973-25-1
OSN: 2810
ADR: 6.1 III