Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluidine, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 2-Amino-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
PC1072-100G PC1072-25G PC1072-500G
APOSPC1072-100GEA 63.29 EUR
APOSPC1072-100G APOSPC1072-25G APOSPC1072-500G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
Mw: 179.12
Teplota varu: 70…72 °C/18mmHg
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007831
Číslo CAS: 393-39-5
EINECS: 206-886-7