Tlačiť
5-Amino-2-fluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1071P-25G PC1071P-5G PC1071P-100G
APOSPC1071P-25GEA 66.59 EUR
APOSPC1071P-25G APOSPC1071P-5G APOSPC1071P-100G
5-Amino-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Amino-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Teplota tavenia: 190…192 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077449
Číslo CAS: 56741-33-4