Tlačiť
6-Fluoroanthranilic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
PC1071M-100G PC1071M-25G
APOSPC1071M-100GEA 36.45 EUR
APOSPC1071M-100G APOSPC1071M-25G
6-Fluoroanthranilic acid 97%
6-Fluoroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Mw: 155.13
Teplota varu: 305
Teplota tavenia: 165…172 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00067781
Číslo CAS: 434-76-4