Tlačiť
4-Fluoroanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
PC1071C-100G PC1071C-250G PC1071C-25G PC1071C-500G
APOSPC1071C-100GEA 102.94 EUR
APOSPC1071C-100G APOSPC1071C-250G APOSPC1071C-25G APOSPC1071C-500G
4-Fluoroanthranilic acid 98%
4-Fluoroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Mw: 155.13
Teplota varu: 305
Teplota tavenia: 192…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075553
Číslo CAS: 446-32-2
EINECS: 207-163-9