Tlačiť
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
PC10713-1G PC10713-250MG PC10713-100MG
APOSPC10713-1GEA 374.25 EUR
APOSPC10713-1G APOSPC10713-250MG APOSPC10713-100MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO₂S
Teplota tavenia: 57…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14583150
Číslo CAS: 1257535-05-9
OSN: 3261
ADR: 8,II