Tlačiť
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC1070D-100G PC1070D-25G PC1070D-5G
APOSPC1070D-100GEA 556.38 EUR
APOSPC1070D-100G APOSPC1070D-25G APOSPC1070D-5G
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Mw: 240.58 g/mol
Teplota tavenia: 66…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042153
Číslo CAS: 57729-79-0