Tlačiť
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,5-Difluor-4-hydroxyanisole
PC10709-1G PC10709-5G
APOSPC10709-1GEA 91.46 EUR
APOSPC10709-1G APOSPC10709-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Teplota tavenia: 67…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115926
Číslo CAS: 886498-93-7