Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Amino-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
PC1070-25G PC1070-100G
APOSPC1070-25GEA 24.91 EUR
APOSPC1070-25G APOSPC1070-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Mw: 195.57
Teplota varu: 85 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 35…38 °C
Teplota vzplanutia: 134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007846
Číslo CAS: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III