Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzenemethanol, 3-bromo-4-(trifluoromethyl)
PC10670-1G PC10670-25G PC10670-5G
APOSPC10670-1GEA 53.27 EUR
APOSPC10670-1G APOSPC10670-25G APOSPC10670-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185397
Číslo CAS: 372120-54-2