Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1067-1G PC1067-5G
APOSPC1067-1GEA 149.81 EUR
APOSPC1067-1G APOSPC1067-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368721
Číslo CAS: 886763-13-9
OSN: 3265
ADR: 8 III