Tlačiť
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1066-1G PC1066-250MG PC1066-5G
APOSPC1066-1GEA 318.05 EUR
APOSPC1066-1G APOSPC1066-250MG APOSPC1066-5G
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Mw: 234.174 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368720
Číslo CAS: 886763-11-7