Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
PC1065-100G PC1065-25G
APOSPC1065-100GEA 69.7 EUR
APOSPC1065-100G APOSPC1065-25G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Mw: 195.57
Teplota varu: 214…218 °C
Hustota: 1.434 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042563
Číslo CAS: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III