Tlačiť
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10628-5G PC10628-10G
APOSPC10628-5GEA 415.16 EUR
APOSPC10628-5G APOSPC10628-10G
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
Vzorec: C₄H₂F₃N
Teplota varu: 76…77 °C
Hustota: 1,1753 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01673877
Číslo CAS: 381-84-0
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,II