Tlačiť
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1062-1G PC1062-5G
APOSPC1062-1GEA 51.74 EUR
APOSPC1062-1G APOSPC1062-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Mw: 204.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368717
Číslo CAS: 886763-07-1