Tlačiť
Methyl bromodifluoroacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10611-5G PC10611-100G
APOSPC10611-5GEA 36.5 EUR
APOSPC10611-5G APOSPC10611-100G
Methyl bromodifluoroacetate
Methyl bromodifluoroacetate
Vzorec: C₃H₃BrF₂O₂
Teplota varu: 96 °C
Hustota: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06248118
Číslo CAS: 683-98-7
OSN: 2924
ADR: 3+8,II