Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
PC1060-100G PC1060-500G
APOSPC1060-100GEA 24.95 EUR
APOSPC1060-100G APOSPC1060-500G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Mw: 195.57
Teplota varu: 82…83 °C/9mmHg
Teplota tavenia: 44477 °C
Hustota: 1.428 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007673
Číslo CAS: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III