Tlačiť
4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10597-1G PC10597-25G PC10597-5G
APOSPC10597-1GEA 24.95 EUR
APOSPC10597-1G APOSPC10597-25G APOSPC10597-5G
4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Mw: 136.1300 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368709
Číslo CAS: 53312-80-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III