Tlačiť
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10596-25G PC10596-5G
APOSPC10596-25GEA 58.16 EUR
APOSPC10596-25G APOSPC10596-5G
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
Teplota tavenia: 55…59 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03095000
Číslo CAS: 133059-43-5