Tlačiť
5-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Fluoro-2-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
PC10595-1G PC10595-5G
APOSPC10595-1GEA 24.95 EUR
APOSPC10595-1G APOSPC10595-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
5-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03618459
Číslo CAS: 67475-56-3
OSN: 3261
ADR: 8,III