Tlačiť
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Fluorobenzyloxy)cinnamic acid
PC10584-1G PC10584-250MG
APOSPC10584-1GEA 318.05 EUR
APOSPC10584-1G APOSPC10584-250MG
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃FO₃
Mw: 272.28 g/mol
Teplota tavenia: 209…210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173647
Číslo CAS: 175136-19-3