Tlačiť
2-Fluoropropionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoropropionicacid
PC1057-1G PC1057-250MG PC1057-5G
APOSPC1057-1GEA 54.95 EUR
APOSPC1057-1G APOSPC1057-250MG APOSPC1057-5G
2-Fluoropropionic acid 97%
2-Fluoropropionic acid
Vzorec: C₃H₅FO₂
Mw: 92.07 g/mol
Teplota varu: 66…67 °C/30mmHg
Hustota: 1.181 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06247714
Číslo CAS: 6087-13-4
OSN: 3265
ADR: 8 II