Tlačiť
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10562-1G PC10562-500MG PC10562-5G
APOSPC10562-1GEA 314.04 EUR
APOSPC10562-1G APOSPC10562-500MG APOSPC10562-5G
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Vzorec: C₁₆H₁₅FO₂
Mw: 258.3 g/mol
Teplota tavenia: 68…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659567
Číslo CAS: 885949-77-9