Tlačiť
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10561-1G PC10561-500MG PC10561-5G
APOSPC10561-1GEA 314.48 EUR
APOSPC10561-1G APOSPC10561-500MG APOSPC10561-5G
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Vzorec: C₁₅H₁₂FNO₄
Teplota tavenia: 148…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659573
Číslo CAS: 885949-79-1