2,4-Difluoropyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1056-5G
PC1056-10G
PC1056-1G
APOSPC1056-5GEA
340.95
EUR
APOSPC1056-5G
APOSPC1056-10G
APOSPC1056-1G
2,4-Difluoropyrimidine 98%
2,4-Difluoropyrimidine
Vzorec:
C₄H₂F₂N₂ Teplota varu: 118…120 °C Hustota: 1,359 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 41 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD04972830 Číslo CAS: 2802-61-1 OSN: 1993 ADR: 3,III |