Tlačiť
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-9-methyl-9H-purine, 2,3-Difluoronitrobenzene
PC10556-1G PC10556-5G PC10556-10G
APOSPC10556-1GEA 36.5 EUR
APOSPC10556-1G APOSPC10556-5G APOSPC10556-10G
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00456802
Číslo CAS: 6921-22-8