Tlačiť
2-Fluoro-6-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10555-1G PC10555-25G PC10555-5G
APOSPC10555-1GEA 24.95 EUR
APOSPC10555-1G APOSPC10555-25G APOSPC10555-5G
2-Fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Fluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Teplota tavenia: 74…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112583
Číslo CAS: 17809-36-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III