Tlačiť
2,4,6-Trifluoropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10553-1G PC10553-5G
APOSPC10553-1GEA 110.31 EUR
APOSPC10553-1G APOSPC10553-5G
2,4,6-Trifluoropyridine 97%
2,4,6-Trifluoropyridine
Vzorec: C₅H₂F₃N
Mw: 133.07
Teplota varu: 97…99 °C
Hustota: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001161
Číslo CAS: 3512-17-2
OSN: 2924
ADR: 3+8 II