Tlačiť
2,2-Difluorobutyric acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-Difluorobutanoic acid
PC1055-1G PC1055-5G
APOSPC1055-1GEA 70.2 EUR
APOSPC1055-1G APOSPC1055-5G
2,2-Difluorobutyric acid 97%
2,2-Difluorobutyric acid
Vzorec: C₄H₆F₂O₂
Teplota varu: 100…101 °C/8,5mmHg
Teplota tavenia: 44446 °C
Hustota: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093765
Číslo CAS: 2366-62-3
OSN: 3265
ADR: 8,II