Tlačiť
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1053-25G PC1053-5G PC1053-100G
APOSPC1053-25GEA 28.28 EUR
APOSPC1053-25G APOSPC1053-5G APOSPC1053-100G
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₂NO₄
Teplota tavenia: 165…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00799521
Číslo CAS: 20372-63-8