Tlačiť
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
PC10523-1G PC10523-5G
APOSPC10523-1GEA 106.7 EUR
APOSPC10523-1G APOSPC10523-5G
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Br₂FO
Teplota tavenia: 36…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03791309
Číslo CAS: 7542-64-5
OSN: 3261
ADR: 8,III