Tlačiť
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)methanol
PC1052-1G PC1052-25G PC1052-5G
APOSPC1052-1GEA 39.74 EUR
APOSPC1052-1G APOSPC1052-25G APOSPC1052-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₂
Mw: 156.16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116337
Číslo CAS: 161643-29-4