Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC10519-25G PC10519-1G PC10519-5G
APOSPC10519-25GEA 315.24 EUR
APOSPC10519-25G APOSPC10519-1G APOSPC10519-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₂
Mw: 224.37
Teplota tavenia: 110…112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02684337
Číslo CAS: 254993-59-4