Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10515-1G PC10515-5G
APOSPC10515-1GEA 158.04 EUR
APOSPC10515-1G APOSPC10515-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅BrF₃N
Teplota varu: 144…146 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 60…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973763
Číslo CAS: 732306-26-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III