Tlačiť
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1051-250MG PC1051-50MG
APOSPC1051-250MGEA 198.96 EUR
APOSPC1051-250MG APOSPC1051-50MG
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate 97%
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₂FN₃O₂
Teplota tavenia: 166…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797502
Číslo CAS: 155601-71-1