Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: [3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]chloro(dimethyl)silane
PC10507-1G PC10507-250MG PC10507-5G
APOSPC10507-1GEA 133.79 EUR
APOSPC10507-1G APOSPC10507-250MG APOSPC10507-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Vzorec: C₁₀H₉ClF₆Si
Mw: 306.71 g/mol
Teplota varu: 95…96 °C/30mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862186
Číslo CAS: 732306-23-9