Tlačiť
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC10506-1G PC10506-250MG PC10506-5G
APOSPC10506-1GEA 169.84 EUR
APOSPC10506-1G APOSPC10506-250MG APOSPC10506-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₅BF₆O₂
Mw: 257.93 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 150 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD04039321
Číslo CAS: 681812-07-7