Tlačiť
4,5-Difluoroanthranilic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
PC10504-100G PC10504-10G PC10504-25G
APOSPC10504-100GEA 267.95 EUR
APOSPC10504-100G APOSPC10504-10G APOSPC10504-25G
4,5-Difluoroanthranilic acid 97%
4,5-Difluoroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Teplota tavenia: 174…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077509
Číslo CAS: 83506-93-8