Tlačiť
2,4,6-Trifluorophenyl isocyanate 85%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10502-1G PC10502-5G
APOSPC10502-1GEA 113.52 EUR
APOSPC10502-1G APOSPC10502-5G
2,4,6-Trifluorophenyl isocyanate 85%
2,4,6-Trifluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₂F₃NO
Teplota varu: 166 °C
Hustota: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 52,2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426028
Číslo CAS: 50528-80-8
OSN: 3080
ADR: 6.1+3,II