Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Formyl-4-(trifluoromethoxy)anisole
PC10457-100G PC10457-25G PC10457-5G
APOSPC10457-100GEA 348.98 EUR
APOSPC10457-100G APOSPC10457-25G APOSPC10457-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115958
Číslo CAS: 145742-65-0